Fontos dokumentumok
N4148
S-Nitrosoglutathione
≥97%
Szinonimák:
GSNO, SNOG
Méret kiválasztása
116 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
116 000,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
powder
oldhatóság
water: soluble 19.60-20.40 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSN=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N4O7S/c11-5(10(19)20)1-2-7(15)13-6(4-22-14-21)9(18)12-3-8(16)17/h5-6H,1-4,11H2,(H,12,18)(H,13,15)(H,16,17)(H,19,20)/t5-,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)