Fontos dokumentumok
09735
Ammonium formate
BioUltra, ≥99.0% (calc. based on dry substance, NT)
Szinonimák:
Formic acid ammonium salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (calc. based on dry substance, NT)
form
crystals
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤2% water
izzítási maradék (900 °C)
≤0.1% (as SO4)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
119-121 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?