Fontos dokumentumok
G4875
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
≥99% (HPLC), powder
Szinonimák:
2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Aspergillus niger
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white
mp
190-194 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
Alkalmazás
- as a standard to quantify and express chitin content as glucosamine equivalents.
- to stimulate cells with glucose in the presence of glucosamine
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)