Fontos dokumentumok
G6278
Glycerokinase from Escherichia coli
300-600 units/mL, ammonium sulfate suspension
Szinonimák:
ATP:glycerol 3-phosphotransferase, Glycerol Kinase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli
Minőségi szint
Forma
ammonium sulfate suspension
koncentráció
300-600 units/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Glycerol kinase (GK) is a member of the FGGY carbohydrate kinase family (ATP: glycerol 3-phosphotransferase), which is responsible for transferring a phosphate group from ATP to glycerol.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
GK participates in the glycerol 3-phosphate shuttle and, in conjunction with glycerol 3-phosphate dehydrogenase, converts glycerol into dihydroxyacetone phosphate. It plays a pivotal role in plasma glycerol withdrawal, glycerol utilization by different tissues, and in maintaining carbohydrate homeostasis. GK is positioned at the nexus of lipid and carbohydrate metabolism and may play a potential role in type 2 diabetes mellitus (T2DM).
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások