Fontos dokumentumok
G9637
Glycerol 3-phosphate Oxidase from Pediococcus sp.
lyophilized powder, 40-80 units/mg solid, pH 8.1
Szinonimák:
sn-Glycerol 3-phosphate:oxygen 2-oxidoreductase, L-Glycerol 3-phosphate Oxidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Pediococcus spp.)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
40-80 units/mg solid, pH 8.1
molekulatömeg
~76 kDa (gel filtration)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai tulajdonságok
Michaelis constants : 3.2x10 -3M (L-α-Glycerophosphate), 6.8 x 10 -3M (D, L-form)
Inhibitors : Ionic detergents (SDS, LBS, etc.), Hg++, Ag+
Optimum pH : 8.0 - 8.5Optimum temperature : 35 - 40oC
pH Stability : pH 6.5 - 8.5 (25oC, 20hr) Thermal stability : below 40oC (pH 7.0, 15min)
Substrate specificity : The enzyme has the highest specificity for L-form of a-γlycerophosphate
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)