Fontos dokumentumok
G6600
Glycine methyl ester hydrochloride
99%, for peptide synthesis
Szinonimák:
Glycine methyl ester·HCl, Methyl glycinate hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
Glycine methyl ester hydrochloride, 99%
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder, crystals or chunks
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white
mp
175 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)CN
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-6-3(5)2-4;/h2,4H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?