Merck
G2751
Sigma-Aldrich
Glutamic-Oxalacetic Transaminase from porcine heart
Type I, ammonium sulfate suspension, 200-500 units/mg protein
Szinonimák:
L-Aspartate:2-oxoglutarate aminotransferase, Aspartate Aminotransferase, GOT
Méret kiválasztása
1000 UNITS
67 200,00 Ft
2000 UNITS
126 000,00 Ft
10000 UNITS
493 000,00 Ft
67 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1000 UNITS
67 200,00 Ft
2000 UNITS
126 000,00 Ft
10000 UNITS
493 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
67 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
típus
Type I
Minőségi szint
Forma
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
200-500 units/mg protein
idegen aktivitás
glutamic-pyruvic transaminase ≤0.03%
lactic dehydrogenase ≤0.01%
malic dehydrogenase ≤0.01%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Research area: Cellsignaling. Glutamic-Oxalacetic Transaminase is found in all tissues and is predominant in the liver and skeletal muscle.[1] It is a prototype of fold-type I pyridoxal 5′-phosphate (PLP)-enzymes. Glutamic-oxalacetic transaminase is a homodimer containing large and small domains in each subunit.[2]
Alkalmazás
Glutamic-OxalaceticTransaminase from porcine heart is suitable for the preparation ofphenylalanine amino acid. The immobilized form of this enzyme maybe used incomparison studies between soluble and immobilized forms in terms of reactionefficiency and stability.
Glutamic-Oxalacetic Transaminase from porcine heart has been used:
  • in an enzyme-coupled assay for evaluating L-asparaginase enzyme activity[3]
  • in microtiter plate format enzyme-based assay to estimate malic acid content in berry samples[4]
  • as a supplement in homogenization buffers for the isolation of heart mitochondrial membranes in the presence of oxaloacetate (OAA)-depleting system[5]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Glutamic-oxalacetic transaminase or aspartate aminotransferase (AAT) catalyzes the interconversion of L-aspartate and α-ketoglutarate with oxalacetate and L-glutamate. This reversible transaminase reaction is dependent on pyridoxal 5′-phosphate (PLP). Glutamic-oxalacetic transaminase maintains the nitrogen currency for metabolism by generating L-glutamate.[6] Elevated serum levels of glutamic-oxalacetic transaminase are indicated in myocardial infarction, liver diseases, and some renal diseases.[7]
Egység definíció
One unit will convert 1.0 μmole of α-ketoglutarate to L-glutamate per min at pH 7.5 at 37 °C, in the presence of L-aspartic acid. One unit is equivalent to ~2,000O.D. (Karmen) units at 25 °C.
Fizikai forma
Suspension in 3.0 M (NH4)2SO4 containing 0.05 M maleate and 2.5 mM α-ketoglutarate, pH 6.0
Analízis megjegyzés
Protein determined by biuret.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Study of Serum GOT (Glutamic Oxalacetic Transaminase) Activity and Some kinetic Parameters in Patient with Pulmonary Tuberculosis
Ismahil PA and Hassan LM
Biological Chemistry, 23, 159-169 (2017)
Michael D Toney
Archives of biochemistry and biophysics, 544, 119-127 (2013-10-15)
Aspartate aminotransferase (AAT) is a prototypical pyridoxal 5'-phosphate (PLP) dependent enzyme that catalyzes the reversible interconversion of l-aspartate and α-ketoglutarate with oxalacetate and l-glutamate via a ping-pong catalytic cycle in which the pyridoxamine 5'-phosphate enzyme form is an intermediate. There
Clinical biochemistry and hematology
The laboratory rabbit, guinea pig, hamster, and other rodents., 57-116 (2012)
Anna Stepanova et al.
Biochimica et biophysica acta, 1857(9), 1561-1568 (2016-06-12)
Mitochondrial Complex II is a key mitochondrial enzyme connecting the tricarboxylic acid (TCA) cycle and the electron transport chain. Studies of complex II are clinically important since new roles for this enzyme have recently emerged in cell signalling, cancer biology
Christine B Ttcher et al.
Functional plant biology : FPB, 39(9), 745-753 (2012-09-01)
An improved understanding of the hormonal control of grape (Vitis vinifera L.) berry ripening and the ability to manipulate it are of interest scientifically and commercially. Grapes are nonclimacteric fruit with ethylene unlikely to have a principal role in berry
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások