Fontos dokumentumok
G7886
sn-Glycerol 3-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
≥93% (GC)
Szinonimák:
L-α-Glycerol phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, L-α-Glycerophosphate bis(cyclohexylammonium) salt
Teszt
≥93% (GC)
Forma
powder
szennyeződések
<9% water (Karl Fischer)
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@@H](O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/2C6H13N.C3H9O6P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h2*6H,1-5,7H2;3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t;;3-/m..1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWIDSLORBURWJY-CFMHHUGTSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)