Merck
61668
Sigma-Aldrich
rac-Glycerol 1-phosphate sodium salt hydrate
≥95.0% (TLC)
Szinonimák:
α-Glycerol phosphate sodium salt hydrate, DL-Glycerol-1-phosphate sodium salt hydrate, DL-Glycerol-3-phosphate sodium salt hydrate, Sodium 3-phosphoglycerate hydrate, Sodium DL-glycerophosphate hydrate
Méret kiválasztása
1 G
34 100,00 Ft
5 G
128 000,00 Ft
34 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
34 100,00 Ft
5 G
128 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H9O6P · xNa+ · yH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.07 (anhydrous free acid basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
34 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (TLC)
95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
Forma
powder or solid
szennyeződések
≤35% water
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWUCVROLDVIAJX-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Response surface optimization of the medium components for the production of biosurfactants by probiotic bacteria.
Rodrigues,L., et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 41, 1-10 (2006)
Utilization of dissolved organic phosphorus by different groups of phytoplankton taxa.
Wang, Z.H., et al.
Harmful Algae, 12, 113-118 (2011)
MALDI-TOF MS analysis of the extracellular polysaccharides released by the diatom Thalassiosira pseudonana under various nutrient conditions.
Ai, X.X.et al.
Journal of Applied Phycology, 27, 673-684 (2015)
Chemical studies of the protective action of phosphate compounds against the demineralization of human dental enamel in vitro.
T H Grenby et al.
Caries research, 14(4), 210-220 (1980-01-01)
A novel mono- and diacylglycerol lipase highly expressed in Pichia pastoris and its application for food emulsifier preparation.
Huang, J., et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 48, 1899-1904 (2013)