G5251
DL-Glyceraldehyde 3-phosphate solution
45-55 mg/mL in H2O
Szinonimák:
(2-Hydroxy-3-oxopropoxy)phosphonic acid, 3-Phosphoglyceraldehyde
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
45-55 mg/mL in H2O
szín
colorless
kation nyomok
Ba: ≤100 μg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(COP(O)(O)=O)C=O
InChI
1S/C3H7O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h1,3,5H,2H2,(H2,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXJXRIRHZLFYRP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cikkek
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.