Merck
GDH-RO
Roche
Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase (GDH)
from rabbit muscle
Szinonimák:
GDH, Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase
About This Item
Enzyme Commission szám:
UNSPSC kód:
12352204
biológiai forrás
rabbit muscle
Minőségi szint
Forma
suspension
specifikus aktivitás
170 U/mg (Approximately 170 U/mg at +25°C with DAP as the substrate (optimized conditions).)
~170 units/mg protein (At 25 °C with DAP as the substrate (optimized conditions).)
kiszerelés
pkg of 1 mL (10127752001 [10 mg])
pkg of 10 mL (10127779001 [100 mg])
gyártó/kereskedő neve
Roche
optimális pH
8.0-8.5
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Glycerol-3-phosphate dehydrogenase is a NADH-dependent cytosolic enzyme. It can be used as a catalytic enzyme. Its activity is higher under osmotic stress.
Egyediség
Heat inactivation: GDH is rapidly inactivated at temperatures > 65 °C.
Minőség
Contaminants: <0.001% aldolase and GAP-DH, each, <0.01% LDH and TIM, each
Egység definíció
Unit Conversion: One unit (+25 °C) = 2 units (+37 °C). Biochemica Information, 87
Elkészítési megjegyzés
Activator: EDTA
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J Albertyn et al.
Molecular and cellular biology, 14(6), 4135-4144 (1994-06-01)
The yeast Saccharomyces cerevisiae responds to osmotic stress, i.e., an increase in osmolarity of the growth medium, by enhanced production and intracellular accumulation of glycerol as a compatible solute. We have cloned a gene encoding the key enzyme of glycerol