Fontos dokumentumok
G6503
Glycine ethyl ester hydrochloride
99%, for peptide synthesis
Szinonimák:
GEE, Ethyl glycinate hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Glycine ethyl ester hydrochloride, 99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder or chunks
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
technika/technikák
drug transporter assay: suitable
szín
white
mp
145-146 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.CCOC(=O)CN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?