Fontos dokumentumok
GALS
β-Galactosidase Reporter Gene Staining Kit
Szinonimák:
β-galactosidase, LacZ
About This Item
Javasolt termékek
használat
kit sufficient for 100 tests (using a 3.5 cm dish)
Minőségi szint
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- sagittal brain sections in histoenzymology
- pancreas or colon sections in β-galactosidase reporter gene assay
- mice E10.5 -11.5 embryo and embryo sections
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
132.8 °F
Lobbanási pont (C)
56 °C