Fontos dokumentumok
79470
D(+)-2-Phosphoglyceric acid sodium salt hydrate
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
Szinonimák:
D-Glycerate 2-phosphate sodium salt, Sodium D-2-phosphoglycerate hydrate
Teszt
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
Forma
powder
szennyeződések
≤1% Pi
≤35% water
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(O)[C@@H](CO)OP(O)(O)=O.C.C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXJAQZYAJDMQJH-YBBRRFGFSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.