G6019
Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase from human erythrocytes
lyophilized powder, 50-150 units/mg protein
Szinonimák:
D-Glyceraldehyde 3-phosphate:NAD+ oxidoreductase (phosphorylating), GAPDH
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
50-150 units/mg protein
összetétel
Protein, 40-70% biuret
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤2%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... GAPDH(2597)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
inhibitor
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.