G5262
GAPDH
standard for protein electrophoresis
Szinonimák:
Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase from rabbit muscle, D-Glyceraldehyde 3-phosphate:NAD+ oxidoreductase (phosphorylating), GAPDH
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
~36 kDa
kiszerelés
vial of 5 mg
technika/technikák
electrophoresis: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3