Fontos dokumentumok
P7877
6-Phosphogluconic acid trisodium salt
≥97% (enzymatic)
Szinonimák:
D-Gluconate 6-phosphate trisodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (enzymatic)
Forma
powder
szennyeződések
<0.05 mol % glucose-6-phosphate
szín
light yellow
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
kation nyomok
Na: 18.8-21.5% (dry basis)
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H13O10P.3Na/c7-2(1-16-17(13,14)15)3(8)4(9)5(10)6(11)12;;;/h2-5,7-10H,1H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);;;/q;3*+1/p-3/t2-,3-,4+,5-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBQSOSFCUWVWAQ-CXKLNRRHSA-K
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)