Merck
69312
Sigma-Aldrich
L-Glyceraldehyde-3-phosphate solution
≥95% (TLC), 8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
Szinonimák:
(2S)-2-Hydroxy-3-phosphonooxypropanal, L-GAP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7O6P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥95% (TLC)
form
liquid
koncentráció
8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
szennyeződések
≤0.5 mg/mL D-glyceraldehyde-3-phosphate (enzymatic)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C([C@@H](O)COP(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C3H7O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h1,3,5H,2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXJXRIRHZLFYRP-GSVOUGTGSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
L-Glyceraldehyde 3-phosphate is a potent non-competitive inhibitor of NADP-dependent non-phosphorylating D-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase and a substrate for L-Glyceraldehyde 3-phosphate reductase.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3