Fontos dokumentumok
SRE0024
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase human
recombinant, expressed in Escherichia coli
Szinonimák:
D-Glyceraldehyde-3-phosphate: NAD+ oxidoreductase (phosphorylating), GAPDH, Triosephosphate dehydrogenase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥80 units/mg protein
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)