Merck
G5376
Sigma-Aldrich
DL-Glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal barium salt
Szinonimák:
3,3-Diethoxy-1,2-propanediol 1-phosphate barium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H15BaO7P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
379.49
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Forma
powder
Minőségi szint
szennyeződések
<2.0% water (Karl Fischer)
szín
white
kation nyomok
Ba: 28.8-42.7% (anhydrous)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Ba++].CCOC(OCC)C(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C7H17O7P.Ba/c1-3-12-7(13-4-2)6(8)5-14-15(9,10)11;/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,9,10,11);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCALAXUAYOULKA-UHFFFAOYSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
DL-Glyceraldehyde 3-phosphate has been shown to function as an inhibitor of aspartate aminotransferase isozymes.
Kiszerelés
A package of specially washed Dowex 50× 4-200R is also included for preparing a solution of glyceraldehyde 3-phosphate from this derivative at no extra charge. Instructions for preparing this solution from this derivative accompanies each package.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Jogi információk
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Laura Mondragón et al.
Cancer cell, 36(3), 268-287 (2019-08-27)
GAPDH is emerging as a key player in T cell development and function. To investigate the role of GAPDH in T cells, we generated a transgenic mouse model overexpressing GAPDH in the T cell lineage. Aged mice developed a peripheral Tfh-like lymphoma that
Cikkek
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.