D1411
d-Desthiobiotin
≥98% (TLC)
Szinonimák:
5-Methyl-2-oxo-4-imidazolidinehexanoic acid
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1NC(=O)N[C@@H]1CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O3/c1-7-8(12-10(15)11-7)5-3-2-4-6-9(13)14/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t7-,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUTOLBMXDDTRRT-JGVFFNPUSA-N
Alkalmazás
- to elute the precipitated proteins from the resin during coimmunoprecipitation
- to elute human Cdc45–MCM–GINS (CMG) helicase during chromatographic protein purification
- to elute the heterodimeric kinesin family member 3A/B (KIF3A/B) and kinesin associated protein 3 (KAP3)-binding APC armadillo (APCARM) domain during chromatographic purification
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3