Fontos dokumentumok
SAE0194
3xFLAG™ Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder, purified
Szinonimák:
Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, ddddk peptide, dykddddk peptide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Purified 3xFLAG® peptide, ≥95% (HPLC), lyophilized powder
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized powder
technika/technikák
protein extraction: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
For elution under gentle, mild conditions of 3X FLAG fusion proteins from the ANTI-FLAG M2 affinity gels.
(Note: the 1X FLAG Peptide (F3290) will not elute 3X FLAG fusion proteins from ANTI-FLAG affinity gels.)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.