Fontos dokumentumok
C6594
Monoclonal Anti-c-Myc−Cy3™ antibody produced in mouse
clone 9E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-c-Myc
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
CY3 conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9E10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:50 using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon carcinoma tissue
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYC(4609)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- western blotting
- immunocytochemistry
- Immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg