Fontos dokumentumok
F6397
IgG1−FITC Isotype Control from murine myeloma
clone MOPC 21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
IgG1 Isotype Control from murine myeloma
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
klón
MOPC 21, monoclonal
form
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
flow cytometry: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg