SAB4700448
Monoclonal Anti-MYC-FITC , (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 9E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Cellular myelocytomatosis oncogene, Anti-c-Myc
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9E10, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, fusion proteins in all species
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYC(4609)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
A hibaelhárítási útmutató megoldásokat kínál a gyakori áramlási citometriás problémákra, biztosítva a jobb elemzési teljesítményt.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Protocols
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Ismerje meg az áramlási citometriás protokollok legfontosabb lépéseit, hogy a következő áramlási citometriás kísérletet könnyedén elvégezhesse.