Fontos dokumentumok
E4274
Endotoxin Removal solution
Remove lipopolysaccharides (LPS) from plasmid DNA preparations
Szinonimák:
ET removal buffer, ET removal reagent, ET removal solution, endo removal buffer, endo removal reagent, endo removal solution, endotoxin contamination removal, endotoxin removal buffer, endotoxin removal reagent, plasmid purification endo, plasmid purification endo free
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mennyiség
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
GYIK a bakteriális endotoxinszennyezéssel kapcsolatban, részletek az endotoxin vizsgálatáról a LAL-teszt segítségével, valamint tippek a sejtkultúrákban történő szennyezés elkerülésére.
FAQs on bacterial endotoxin contamination, details on endotoxin testing using the LAL assay, and tips to avoid contamination in cell cultures.