Fontos dokumentumok
F3055
Flavopiridol hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
(−)-2-(2-Chlorophenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(3S,4R)-3-hydroxy-1-methyl-4-piperidinyl]-4H-1-benzopyran-4-one hydrochloride, L-86-8276, NSC-649890
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to light brown
oldhatóság
H2O: ~2 mg/mL
DMSO: >5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(C=C(C2=C(Cl)C=CC=C2)O3)=O)C3=C([C@H]4CCN(C)C[C@H]4O)C(O)=C1.Cl
InChI
1S/C21H20ClNO5.ClH/c1-23-7-6-12(17(27)10-23)19-14(24)8-15(25)20-16(26)9-18(28-21(19)20)11-4-2-3-5-13(11)22;/h2-5,8-9,12,17,24-25,27H,6-7,10H2,1H3;1H/t12-,17+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGMSNQNWOCSPIK-LWHGMNCYSA-N
Géninformáció
human ... CDK1(983) , CDK2(1017) , CDK4(1019) , CDK6(1021) , CDK7(1022) , CDK9(1025)
Alkalmazás
- as a cyclin-dependent kinase 9 (CDK9) inhibitor to study its effects on histone H3 methylation at lysine 36 (H3K36) and deactivation of transcription in porcine fetal fibroblasts
- as an RNA polymerase inhibitor to study its effects on hepatic cells
- as RNA transcription inhibitor to study its effects on euchromatin coarsening in zebrafish embryo
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.