SCR103
Collagenase type I
The collagenase type I (from Clostridium histolyticum) is a crude collagenase preparation that can be used for the isolation of primary cells or for tissue dissociation by enzymatic means.
Szinonimák:
Collagenase Type I from Clostridium histolyticum, Tissue dissociation
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
cell culture | stem cell: suitable
bemenet
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Kiszerelés
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.