Fontos dokumentumok
A0781
Aphidicolin from Nigrospora sphaerica
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
APC
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]27/D +12°, c = 1 in methanol(lit.)
szín
white
mp
227-233 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL (stable at least a week at 4°C.)
DMSO: 10 mg/mL (stable at least six weeks at −20°C.)
methanol: 10 mg/mL
H2O: insoluble
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
viruses
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@](C)(CO)[C@H](O)CC[C@]3(C)[C@]14CC[C@](O)(CO)[C@]([H])(C2)C4
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
Géninformáció
human ... POLA1(5422) , POLD1(5424) , POLG(5428)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.