Fontos dokumentumok
CDS023389
Dasatinib
Szinonimák:
N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
AldrichCPR
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
CC1=NC(NC2=NC=C(C(NC3=C(C=CC=C3Cl)C)=O)S2)=CC(N4CCN(CC4)CCO)=N1
InChI
1S/C22H26ClN7O2S/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(33-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)30-8-6-29(7-9-30)10-11-31/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBNZXTGUTAYRHI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ABL1(25) , BLK(640) , EPHA2(1969) , FGR(2268) , FRK(2444) , FYN(2534) , HCK(3055) , KIT(3815) , LCK(3932) , LYN(4067) , PDGFRB(5159) , SRC(6714) , SRMS(6725) , YES1(7525)
Egyéb megjegyzések
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Gastro-intestinal system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)