S4400
Staurosporine
from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), film, protein kinase inhibitor
Szinonimák:
Staurosporine, Antibiotic AM-2282
About This Item
Javasolt termékek
product name
Staurosporine from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), film
biológiai forrás
Streptomyces sp.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
film
mp
288-291 °C
oldhatóság
DMSO: soluble
H2O: insoluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN[C@@H]1C[C@@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20?,26-,28+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKSZLNNOFSGOKW-ZGQXJOJZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox