Fontos dokumentumok
10798
Apigenin
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
Teszt
≥95.0% (HPLC)
szennyeződések
~2% water
mp
>300 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA3(140) , CDC2(983) , CDK5(1020) , CDK6(1021) , CYP1A2(1544) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , GSK3A(2931)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Il4(287287) , Tnf(24835)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.