Fontos dokumentumok
E9379
Stains-All
~95% purity, powder
Szinonimák:
1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1,2-d]thiazolium bromide, 3,3′-Diethyl-9-methyl-4,5,4′,5′-dibenzothiacarbocyanine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Stains-All, ~95%
Teszt
~95%
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
oldhatóság
chloroform: 40 mg (PLUS 4.0 ml)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Br-].CCN1C(/Sc2ccc3ccccc3c12)=C\C(C)=C\c4sc5ccc6ccccc6c5[n+]4CC
InChI
1S/C30H27N2S2.BrH/c1-4-31-27(33-25-16-14-21-10-6-8-12-23(21)29(25)31)18-20(3)19-28-32(5-2)30-24-13-9-7-11-22(24)15-17-26(30)34-28;/h6-19H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
As little as 3 ng (123 BP fragment) of pBR322/Hae III digest DNA and 90 ng tRNA can be detected on a polyacrylamide gel. PAGE gels are stained in the dark and then destaining by removing the gel from the staining solution and exposing it to the light from a light box until sufficient destaining has occurred. A staining solution is typically made by dissolving the dye in formamide and buffer.
Vigyázat
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?