Fontos dokumentumok
F3040
Monoclonal ANTI-FLAG® M1 antibody
clone M1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
(Bioreactor)
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
all
koncentráció
2-5 mg/mL
technika/technikák
western blot: 10 μg/mL
immunogén szekvencia
DYKDDDDK
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Method of purification - Protein A
Immunogén
Alkalmazás
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
Learn more product details in our FLAG® applications portal.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)