Fontos dokumentumok
F4042
Monoclonal ANTI-FLAG® M5 antibody produced in mouse
clone M5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
all
koncentráció
2-5 mg/mL
technika/technikák
western blot (chemiluminescent): 10 μg/mL
izotípus
IgG1
immunogén szekvencia
DYKDDDDK
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Method of purification - Protein A
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg