Fontos dokumentumok
E3652
Epoxomicin
≥95% (HPLC), solid
Szinonimák:
N-Acetyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-isoleucyl-N-[(1S)-3-methyl-1-[[(2R)-2-methyloxiranyl]carbonyl]butyl]-L-threoninamide
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H]([C@@H](C)CC)N(C)C(C)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)[C@@]1(C)CO1
InChI
1S/C28H50N4O7/c1-11-16(5)21(30-27(38)23(17(6)12-2)32(10)19(8)34)25(36)31-22(18(7)33)26(37)29-20(13-15(3)4)24(35)28(9)14-39-28/h15-18,20-23,33H,11-14H2,1-10H3,(H,29,37)(H,30,38)(H,31,36)/t16-,17-,18+,20-,21-,22-,23-,28+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOGIDQKFVLKMLQ-JTHVHQAWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as an ubiquitin–proteosome system (UPS) inhibitor in pheochromocytoma PC12 cells
- as a proteasome inhibitor in mammary epithelial MCF-10A cells
- as a proteasome inhibitor in chymotryptic assay in cardiomyocytes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?