Fontos dokumentumok
L6785
Lactacystin
≥90% (HPLC), powder, proteosome inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Lactacystin, ≥90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
hatékonyság
4 nM Ki (proteasome inhibitor)
oldhatóság
water: 10 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](O)[C@]1(NC(=O)[C@H](C)[C@@H]1O)C(=O)SC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H24N2O7S/c1-6(2)10(19)15(11(20)7(3)12(21)17-15)14(24)25-5-9(13(22)23)16-8(4)18/h6-7,9-11,19-20H,5H2,1-4H3,(H,16,18)(H,17,21)(H,22,23)/t7-,9+,10+,11+,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DAQAKHDKYAWHCG-RWTHQLGUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a proteasome inhibitor to inhibit protein degradation
- to inhibit proteasomal activity of cells for live cell imaging
- to block proteasomal proteolysis in human monocyte-derived dendritic cells (MoDCs) for 24 h
- to provide unilateral injection to animals to induce nigrostriatal lesions
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Discover definitions and uses for irreversible inhibitors including the types of irreversible inhibitors: suicide inhibitors, heavy metal inhibitors, and time-dependent inhibitors.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.