Fontos dokumentumok
426102
Sigma-Aldrich
clasto-Lactacystin β-Lactone
A highly specific, cell-permeable, and irreversible 20S proteasome inhibitor.
Szinonimák:
clasto-Lactacystin β-Lactone, Omuralide, Proteasome Inhibitor IX
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H15NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 3 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C10H15NO4/c1-4(2)6(12)10-7(15-9(10)14)5(3)8(13)11-10/h4-7,12H,1-3H3,(H,11,13)/t5-,6+,7+,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWPWHHUJACGNMZ-NBBQQVJHSA-N
Általános leírás
A cell-permeable, irreversible inhibitor of the trypsin-like, chymotrypsin-like, and peptidylglutamyl peptide hydrolysis activities of the 20S proteasome. It is believed that in vitro, the natural product, Lactacystin (Cat. No. 426100), acts as a precursor for clasto-lactacystin β-lactone, and the later is the sole species that interacts with the proteasome. Inhibits the proteasome in intact cells (IC50 approximately 1 µM). clasto-Lactacystin β-lactone shows 5-10 fold greater potency than lactacystin in vitro.
A highly specific, cell-permeable, and irreversible 20S proteasome inhibitor. It is believed that in vitro, the natural product Lactacystin (Cat. No. 426100) acts as a precursor for clasto-lactacystin β-lactone and that the latter is the sole species that interacts with the proteasome.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
20S proteasome
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C. Rapidly hydrolyzed in aqueous buffers.
Egyéb megjegyzések
Corey, E.J., and Wei-Dong, Z. 1999. Chem. Pharm. Bull. 47, 1.
Dick, L.R., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 182.
Dick, L.R., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 7273.
Fenteany, G., et al. 1995. Science268, 726.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.