5.04314
Bortezomib
≥98% (LC/MS), solid, 20S proteasome inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Bortezomib, (R)-3-Methyl-1-((S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carboxamido)propanamido)butylboronic acid, BTZ, LDP-341, LDP341, MG341, MLN-341, MLN341, PS341, Proteasome Inhibitor XXII, PS-341, MG-341, Pyz-Phe-boroLeu, BTZ, LDP-341, LDP341, MG341, MLN-341, MLN341, PS341, Proteasome Inhibitor XXII, PS-341, MG-341, Pyz-Phe-boroLeu, (R)-3-Methyl-1-((S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carboxamido)propanamido)butylboronic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
Bortezomib,
Teszt
≥98% (LC/MS)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 2 mg/mL (with sonication)
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C19H25BN4O4/c1-13(2)10-17(20(27)28)24-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)23-19(26)16-12-21-8-9-22-16/h3-9,12-13,15,17,27-28H,10-11H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-,17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXJABQQUPOEUTA-RDJZCZTQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Cell permeable and enables targeted action
- Allows reversible modulation of cellular processes
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Tamatani, T., et al. 2013. Int. J. Oncol.42, 935.
Beck, P., et al. 2012. J. Biol. Chem.393, 1101.
Fang, H.T., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.109, 2521.
Chen, D., et al. 2011. Curr. Cancer Drug Targets11, 239.
Demo, S.D., et al. 2007. Cancer Res.67, 6383.
Adams, J., et al. 1999. Cancer Res.59, 2615.
Teicher, B.A., et al. 1999. Clin. Cancer Res.5, 2638.
Adams, J., et al. 1998. Bioorg. Med. Chem. Lett.8, 333.
WGK
WGK 3
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.