324800
Epoxomicin
≥95% (HPLC), solid, proteasome inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Epoxomicin, Synthetic, Proteasome Inhibitor XIV
About This Item
Javasolt termékek
product name
Epoxomicin, Synthetic, Epoxomicin, Synthetic, CAS 134381-21-8, is a potent, specific, and irreversible inhibitor of chymotrypsin-like, trypsin-like, and peptidyl-glutamyl peptide hydrolyzing activities of the proteasome.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
CT-L,T-L,PGPH activity of proteasome
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Sin, N., et al. 1999. Bioorg. Med. Chem. Lett. 9, 2283.
Hanada, M., et al. 1992. J. Antibiot. 45, 1746.
WGK
WGK 3
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.