SML1916
Marizomib
≥95% (HPLC), (Salinospora tropica)
Szinonimák:
(1R,4R,5S)-4-(2-Chloroethyl)-1-[(S)-(1S)-2-cyclohexen-1-ylhydroxymethyl]-5-methyl-6-oxa-2-azabicyclo[3.2.0]heptane-3,7-dione, NPI-0052, Salinosporamide A
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
biológiai forrás
(Salinospora tropica)
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClCC[C@@H]1[C@@]2(OC(=O)[C@@]2(NC1=O)[C@@H](O)[C@H]3CCCC=C3)C
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-14-10(7-8-16)12(19)17-15(14,13(20)21-14)11(18)9-5-3-2-4-6-9/h3,5,9-11,18H,2,4,6-8H2,1H3,(H,17,19)/t9-,10+,11+,14+,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGWSFRIPKNWYAO-SHTIJGAHSA-N
Alkalmazás
- to study its effects on glioblastoma cell lines
- to analyze its effects on the aging of killifish brain
- to test its effect on protein kinase B (PKB/AKT) levels in multiple myeloma cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)