Fontos dokumentumok
T8703
T0070907
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Chloro-5-nitro-N-4-pyridinyl-benzamide, Benzamide, 2-chloro-5-nitro-N-4-pyridinyl-
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccncc2
InChI
1S/C12H8ClN3O3/c13-11-2-1-9(16(18)19)7-10(11)12(17)15-8-3-5-14-6-4-8/h1-7H,(H,14,15,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRPJSHKMZHWJBE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)