Merck
791938
Sigma-Aldrich
Carfilzomib-(morpholine-d8)
98 atom % D, 97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40D8H49N5O7
Molekulatömeg:
727.96
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
97%
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+8
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(CN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H])N[C@@H](CCC2=CC=CC=C2)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)C(N[C@@H](CC(C)C)C([C@@]4(C)CO4)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C40H57N5O7/c1-27(2)22-32(36(47)40(5)26-52-40)42-39(50)34(24-30-14-10-7-11-15-30)44-38(49)33(23-28(3)4)43-37(48)31(17-16-29-12-8-6-9-13-29)41-35(46)25-45-18-20-51-21-19-45/h6-15,27-28,31-34H,16-26H2,1-5H3,(H,41,46)(H,42,50)(H,43,48)(H,44,49)/t31-,32-,33-,34-,40+/m0/s1/i18D2,19D2,20D2,21D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLMPQMFVWMYDKT-HEMZLDBQSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)