Fontos dokumentumok
324801
Sigma-Aldrich
Epoxomicin
≥95% (HPLC), liquid, proteasome inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
InSolution Epoxomicin, Synthetic, Proteasome Inhibitor XIV
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H50N4O7
Molekulatömeg:
554.72
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Epoxomicin, InSolution, ≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Fizikai forma
A 1 mM (50 µg/90 µl) solution of Epoxomicin, Synthetic (Cat. No. 324800) in DMSO.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Slide 1 of 1
1 of 1
Trim-Away ubiquitinates and degrades lysine-less and N-terminally acetylated substrates.
Kiss, et al.
Nature Communications, 14, 2160-2160 (2023)
Giulia Pontarollo et al.
Nature metabolism, 5(7), 1174-1187 (2023-07-07)
The gut microbiota influences intestinal barrier integrity through mechanisms that are incompletely understood. Here we show that the commensal microbiota weakens the intestinal barrier by suppressing epithelial neuropilin-1 (NRP1) and Hedgehog (Hh) signaling. Microbial colonization of germ-free mice dampens signaling
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.