Fontos dokumentumok
E0412
Carboxylesterase 2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Szinonimák:
Carboxylesterase 2 human, CES2, CES2A1
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Minőségi szint
form
liquid
specifikus aktivitás
≥500 units/mg protein
molekulatömeg
60 kDa
súly
(0.5 ml)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the in vitro enzyme-based inhibitor screening assay
- in substrate selectivity assay with emission ratiometric two-photon probe (SE1)
- as a reference standard in the enzyme assay with various 4-nitrophenyl and 1-naphthyl based substrates
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg