46058
Esterase from porcine liver
lyophilized, powder, slightly beige, ≥50 U/mg
Szinonimák:
Carboxyl esterase, Carboxylic-ester hydrolase, PLE
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine liver
Minőségi szint
form
lyophilized solid
powder
minőség
lyophilized
specifikus aktivitás
≥50 U/mg
molekulatömeg
Mr ~162000
szín
slightly beige
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Pig liver esterase is commonly used for kinetic resolutions and assymetric synthesis in organic chemistry.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1