Fontos dokumentumok
C3766
Cholesterol Esterase from bovine pancreas
lyophilized powder, ≥200 units/g protein
Szinonimák:
Sterol-ester acylhydrolase
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥200 units/g protein
molekulatömeg
84 kDa by SDS-PAGE
összetétel
protein, ≥20%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in γ-oryzanol-hydrolyzing activity
- in cholesterol esterase enzyme activity for quantification of cholesterol and cholesterol esters associated in tear film and lenses samples
- to test in vitro degradation of poly(fumaroyl bioxirane) maleate (PFM) polymer designed for bone tissue engineering
Optimum pH range: 6-8
Activators: Bisphenol A diglycidyl ether, cAMP-dependent protein kinase type II, ethanol, methanol, n-butanol, phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, sodium taurocholic acid
Inhibitors: Bisphenol A methacrylate, diisopropylfluorophosphate, enolase, Hg2+, sodium fluoride, phosphatidic acid, phosphatidylcholine, phosphatidylserine
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.