Fontos dokumentumok
C4749
Carboxylesterase 2 human
recombinant, expressed in mouse NSO cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
CES2, CES2A1
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in mouse NSO cells
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
solution
specifikus aktivitás
≥1.0 EU/μg
30,000 pmol/min-μg protein
molekulatömeg
predicted mol wt ~60 kDa
koncentráció
0.4-0.6 mg/mL
szennyeződések
≤1.0 EU/μg endotoxin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CES2(8824)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)