Fontos dokumentumok
26745
Cholesterol Esterase from porcine pancreas
lyophilized, powder, white, ~35 U/mg
Szinonimák:
bile salt-dependent lipase, bile salt-stimulated lipase, carboxyl ester lipase, nonspecific lipase, pancreatic lysophospholipase, Cholesterol Esterase from hog pancreas, Sterol-ester acylhydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine pancreas
Minőségi szint
Forma
powder
minőség
lyophilized
specifikus aktivitás
~35 U/mg
molekulatömeg
Mr ~440000
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Pancreatic cholesterol esterase (CEase), also known as bile salt stimulated lipase, is a serine hydrolase belonging to the α/β hydrolase family of enzymes. They are released from the exocrine pancreas. Serine 194, histidine 435 and aspartate 320 represent the catalytic triad of the enzyme.
Alkalmazás
- in an in vitro simulated digestion model to improve the hydrolysis of carotenoid esters in the intestinal phase
- to analyze the bioavailability of phytosterol and cholesterol in the aqueous micellar phase of an in vitro simulated digestion model
- as a standard in enzyme activity assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?