E0518
C1 Esterase Inhibitor
aqueous solution, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Complement C1 esterase inhibitor, Esterase inhibitor C-1 from human plasma
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
C1 Esterase Inhibitor from human plasma, aqueous solution, ≥95% (SDS-PAGE)
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
aqueous solution
molekulatömeg
~105 kDa
~105 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SERPING1(710)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)